920681
Lithium 2-(3-(4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate
Sinônimo(s):
2-(3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate lithium salt, Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=NC=CN=C2CC([O-])=O)CC1)=O)C.[Li+]
Categorias relacionadas
Aplicação
Similar linkers in this series:
920517
920525
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3