Documentos Principais
920711
Sigma-Aldrich
3-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid
Sinônimo(s):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N2O5
Peso molecular:
374.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C20H26N2O5/c1-19(2,3)27-18(26)21-12-20(13-21)9-4-5-10-22(17(20)25)15-8-6-7-14(11-15)16(23)24/h6-8,11H,4-5,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
chave InChI
ISIFLRNQAIYUJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920592
920614
920622
920630
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)