930571
Pomalidomide-piperidine-carboxylic acid
≥95%
Sinônimo(s):
1-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl], 1-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1,3-dioxo-isoindolin-5-yl]piperidine-4-carboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1CCN(C2=CC=C3C(=O)N(C(=O)C3=C2)C4C(=O)NC(=O)CC4)CC1
InChI
1S/C19H19N3O6/c23-15-4-3-14(16(24)20-15)22-17(25)12-2-1-11(9-13(12)18(22)26)21-7-5-10(6-8-21)19(27)28/h1-2,9-10,14H,3-8H2,(H,27,28)(H,20,23,24)
chave InChI
LXOQUSNJOGMSJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930571-50MG | 4065268926499 |