911763
C5 Lenalidomide-PEG1-piperazine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3-(2-(piperazin-1-yl)ethoxy)propanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand-linker conjugate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCOCCN4CCNCC4)=O)=CC=C31.Cl
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)