911739
C5 Lenalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C17H20N4O5.ClH/c18-5-6-26-9-15(23)19-11-1-2-12-10(7-11)8-21(17(12)25)13-3-4-14(22)20-16(13)24;/h1-2,7,13H,3-6,8-9,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
chave InChI
HFNLILIRNUZSBG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
911739-50MG | 4061841783763 |