924202
5-Amino-Thalidomide
≥95%
Sinônimo(s):
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, C5 Pomalidomide, PROTAC® research ligand
About This Item
Produtos recomendados
ligand
thalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=CC=C(N)C=C2C(=O)N1C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-6-1-2-7-8(5-6)13(20)16(12(7)19)9-3-4-10(17)15-11(9)18/h1-2,5,9H,3-4,14H2,(H,15,17,18)
chave InChI
IICWMVJMJVXCLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
of protein degraders with a C5 exit vector. This was previously listed under AMBH2D6FF88F.
Related Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Browse our growing synthesis and research tools: Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Efficient Synthesis of Immunomodulatory Drug Analogues Enables Exploration of Structure-Degradation Relationships
Targeting the C481S Ibrutinib-Resistance Mutation in Bruton′s Tyrosine Kinase Using PROTAC-Mediated Degradation
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)