919888
Thalidomide-Photoswitch3-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
(E)-N-(4-((4-Aminophenyl)diazenyl)phenyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide hydrochloride, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC®
About This Item
Produtos recomendados
ligand
thalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2C(NC(CC2)=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3OCC(NC4=CC=C(/N=N/C5=CC=C(N)C=C5)C=C4)=O)=O.Cl
Categorias relacionadas
Aplicação
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Browse our full offering of degrader building blocks that streamlines the synthesis of degrader libraries.
Learn more:
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC Degraders for Targeted Protein Degradation
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)