911771
Lenalidomide-Photoswitch1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
(E)-N-(4-Aminobutyl)-2-(4-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)diazenyl)-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide hydrochloride, PHOTAC template, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Produtos recomendados
ligand
lenalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
disponibilidade
available only in USA
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCNC(COC1=C(OC)C=C(/N=N/C2=CC=CC3=C2CN(C4C(NC(CC4)=O)=O)C3=O)C=C1OC)=O.Cl
InChI
1S/C27H32N6O7.ClH/c1-38-21-12-16(13-22(39-2)25(21)40-15-24(35)29-11-4-3-10-28)31-32-19-7-5-6-17-18(19)14-33(27(17)37)20-8-9-23(34)30-26(20)36;/h5-7,12-13,20H,3-4,8-11,14-15,28H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,34,36);1H/b32-31+;
chave InChI
BEBAPHRSEIHKIQ-MRRLHAJBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Low-intensity light needed for photoactivation is not cytotoxic.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Learn more:
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)