771058
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
(E)-4-[(4-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
270-280 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
chave InChI
HLVCZTOFOWHIJZ-CCEZHUSRSA-N
Aplicação
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)