Documentos Principais
131083
Sigma-Aldrich
4-Phenylazophenol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N=NC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número do índice de cores:
11800
Beilstein:
957567
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (coeficiente de extinção)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
chave InChI
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Descrição geral
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
Aplicação
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
4-Aminoazobenzene analytical standard
Supelco
46130
4-Aminoazobenzene
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Sudan IV certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV