Documentos Principais
371335
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
295 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
chave InChI
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)