Documentos Principais
913979
Sigma-Aldrich
Biotin-Thalidomide
≥95%
Sinônimo(s):
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H64N8O13S
Número CAS:
Peso molecular:
945.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
thalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C44H64N8O13S/c53-34(12-2-1-11-33-40-30(28-66-33)49-44(61)51-40)46-19-7-21-62-23-25-64-26-24-63-22-8-20-47-36(55)14-6-13-35(54)45-17-3-4-18-48-38(57)27-65-32-10-5-9-29-39(32)43(60)52(42(29)59)31-15-16-37(56)50-41(31)58/h5,9-10,30-31,33,40H,1-4,6-8,11-28
chave InChI
UCTZYEDSVDZJQR-NTZPKYJMSA-N
Aplicação
Biotin-Thalidomide (bio-Thal) is a cereblon affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research. Bio-Thal can be used in cereblon (CRBN) binding and displacement assays for protein degrader validation experiments, CRBN ligand discovery, competition analyses, or where enrichment of CRBN complexes is required.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913979-5MG4061842097555