914223
Biotin-SLF
Sinônimo(s):
(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(4,18-dioxo-22-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocosanamido)phenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Bio-SLF, Biotin-conjugated FKBP12WT-directed ligand, Biotin-conjugated SLF ligand, FKBP12WT affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research
About This Item
Produtos recomendados
ligand
biotin
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
Aplicação
Related tools:
Additional bifunctional tools for FKPB12 variants:
- dTAG-13 (SML2601) for FKBP12F36V; and KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), and KB04-SLF (913715) for FKBP12WT
- Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)