925225
KB02yne
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-(6-(hex-5-yn-1-yloxy)-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Functionalized scout fragment
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals (or Solid or Liquid)
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Related useful products may include:
- Cysteine-reactive fragments: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfoxide (925136), CoLDR probe (923818)
- Functionalized scout fragments: KB02-COOH (925047), KB05yne (925144)
- Electrophilc degraders featuring scout fragments: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotin-SLF (914223)
- Cysteine-reactive probes for chemoproteomics: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059)
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)