923818
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Sinônimo(s):
Coumarin alkyne CoLDR probe
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Nível de qualidade
grupo funcional
(Alkyne)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
Categorias relacionadas
Aplicação
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide is a proteomic cysteine probe. As described in Reddi et al, the Nir London lab developed a-substituted N-alkynyl-methacrylamides for covalent ligand directed release chemistry (CoLDR). CoLDR represents a new type of acrylamide-based electrophiles for targeted covalent inhibitor discovery and design. Specifically this CoLDR probe is a coumarin derivative with a terminal alkyne for click chemistry.
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Journal of the American Chemical Society, 143(13), 4979-4992 (2021-03-26)
Targeted covalent inhibitors are an important class of drugs and chemical probes. However, relatively few electrophiles meet the criteria for successful covalent inhibitor design. Here we describe α-substituted methacrylamides as a new class of electrophiles suitable for targeted covalent inhibitors.