Key Documents
699357
Sigma-Aldrich
4-(Chloroacetyl)morpholine
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 4-Morpholinylcarbonylmethyl chloride, N-(Chloroacetyl)morpholine, Chloroacetic acid morpholide, Chloroacetic acid morpholine amide, Morpholine chloroacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512
pf
26-30 °C
densidade
1.257 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
chave InChI
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Ligandability describes the propensity of a protein target to bind a small molecule with high affinity. It is a precursor to evaluating druggability, which requires more advanced translational pharmacological effects and drug-like properties in vivo.