A16807
3-Acetylindole
98%
Sinônimo(s):
3-Indolyl methyl ketone, NSC 47180, NSC 58084
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Beilstein:
122579
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
188-192 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
chave InChI
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
- Indole derivatives as antitumor agents
- Endothelin-1 antagonists
- Oncrasin-1 derivatives as inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II with antitumor activities
- Inhibitors of hepatitis C NS3/4A serine protease
- Antibacterial agens against MDR Staphylococcus aureus strains
- Antimalarial agents
- Anti-bovine viral diarrhea virus (BVDV) agents
- HIV-1 integrase inhibitors
- Inhibitors of NF-κB transcription regulation related to TNF-α cytokine release
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Zong-ying Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(15), 4167-4170 (2009-06-16)
A novel series of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanone analogues were prepared and evaluated for enhancing BMP-2 expression. Compounds 1-5, 7, 8, 12, 13 and 16, with upregulation rate values of 35.6%, 27.9%, 39.8%, 32.0%, 37.1%, 30.2%, 28.0%, 33.5%, 22.8% and 27.3% in vitro