646075
p-Tolylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in diethyl ether
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
646075-100ML | 4061832730202 |
646075-800ML |