Documentos Principais
687901
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrF3MgO
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.975 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 - -20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)