Key Documents
734098
Sigma-Aldrich
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22BrMgNSi2
Peso molecular:
340.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.953 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C