Documentos Principais
561029
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.971 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
  • As a starting material in the synthesis of cis-2-phenyl-1-amino-cyclopentanes as AMPA receptor potentiators.
  • To prepare copper(I) complexes, which are used as luminescent guest molecules in organic light-emitting diodes (OLEDs).
  • As an intermediate in the synthesis of 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)