Documentos Principais
290165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3F2
Número CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
140 °C (lit.)
densidade
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
chave InChI
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromo-3,5-difluorobenzene was used in the synthesis of 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Regioselective ortho-lithiation of chloro and bromo substituted fluoroarenes.
Tetrahedron Letters, 37(36), 6551-6554 (1996)