330841
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
chave InChI
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup