D102008
1,3-Difluorobenzene
≥99%
Sinônimo(s):
1,3-Bisfluorobenzene, 1,3-Difluorobenzene, 2,4-Difluorobenzene, m-Difluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?