B67007
1-Bromo-3-fluorobenzene
≥99%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-fluorobenzene, m-Fluorophenyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
pb
149-151 °C (lit.)
densidade
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C