Documentos Principais
730475
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrF3
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.495
densidade
1.676 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,7H
chave InChI
WRTTUKLMUOEXBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)