Documentos Principais
793876
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H28BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
489.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
ativação do fotocatalisador
440 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC(C)=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C)C=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C30H28N.BF4/c1-19-11-13-27-25(17-19)30(29-22(4)15-21(3)16-23(29)5)26-18-20(2)12-14-28(26)31(27)24-9-7-6-8-10-24;2-1(3,4)5/h6-18H,1-5H3;/q+1;-1
chave InChI
SBPUTXHOHXQDIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.