909181
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorias relacionadas
Aplicação
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Nature chemistry, 6(8), 720-726 (2014-07-24)
The direct anti-Markovnikov addition of strong Brønsted acids to alkenes remains an unsolved problem in synthetic chemistry. Here, we report an efficient organic photoredox catalyst system for the addition of HCl, HF and also phosphoric and sulfonic acids to alkenes