Documentos Principais
909254
Sigma-Aldrich
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H20BF6N
Peso molecular:
435.21
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorias relacionadas
Aplicação
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)