Documentos Principais
906115
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromoacridone
Sinônimo(s):
2,7-Dibromoacridin-9(10H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H7Br2NO
Número CAS:
Peso molecular:
353.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2c(nc3c(c2O)cc(cc3)Br)cc1
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
chave InChI
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,7-Dibromoacridone is used in the synthesis of series of acridinium photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Norihiro Mizoshita et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(48), 9235-9237 (2010-11-03)
Polycondensation of 9-mesityl-10-methylacridinium-bridged organosilane in the presence of a nonionic surfactant yielded a mesostructured organosilica solid with a functional framework that exhibited long-lived photoinduced charge separation.