Documentos Principais
916722
Sigma-Aldrich
Phenyl-(benzo)phenothiazine
Sinônimo(s):
Ph-benzoPTZ, Phenyl-benzo[b]phenothiazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H15NS
Número CAS:
Peso molecular:
325.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
160-167 °C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cc5c(c2)cccc5)N(c4c1cccc4)c3ccccc3
chave InChI
NRUUFDHIFMNKPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phenyl-(benzo)phenothiazine is an organic photo-catalyst used in synthesis of small molecules as well as polymerization reactions.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shotaro Shibutani et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(3), 1211-1216 (2020-01-04)
This manuscript reports a visible-light-mediated organosulfide catalysis that enables the decarboxylative coupling between simple aliphatic alcohol and tertiary or secondary alkyl carboxylic acid-derived redox active esters to produce a C(sp3)-O-C(sp3) fragment. Results of the coupling using other heteroatom nucleophiles such