Key Documents
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Sinônimo(s):
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
411.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ativação do fotocatalisador
450 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3