About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
225.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
26-30 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
chave InChI
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is an aryl halide. It can be distinguished from the other bromodichlorobenzene isomers using IR and Raman spectral data. It can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of different Suzuki catalysts.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The 1,3-Diaminobenzene-Derived Aminophosphine Palladium Pincer Complex {C6H3[NHP(piperidinyl)2]2Pd(Cl)}-A Highly Active Suzuki-Miyaura Catalyst with Excellent Functional Group Tolerance.
Bolliger JL and Frech CM.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(6), 1075-1080 (2010)
Jeanne L Bolliger et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(13), 4075-4081 (2010-02-27)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes are stable depot forms of palladium nanoparticles and have proved to be excellent Suzuki-Miyaura catalysts. Simple modifications of the ligand (and/or the addition of water to the reaction mixture) have allowed their formation to be controlled. Dichlorobis[1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine]palladium (3)