Documentos Principais
B60401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
191.45
Beilstein:
1855303
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
204 °C (lit.)
densidade
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3