Documentos Principais
238112
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodobenzene
98%
Sinônimo(s):
1,2-Phenylene diiodide, o-Diiodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4I2
Número CAS:
Peso molecular:
329.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.718 (lit.)
p.e.
152 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
2.524 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1I
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Photolysis of 1,2-diiodobenzene in cyclohexane, furan, benzene and benzene containing tetraphenylcyclopentadienone has been studied.
Aplicação
1,2-Diiodobenzene has been used in the preparation of purino[8,9-f]phenanthridines.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Photolysis of 1, 2-Diiodobenzene: A Photochemical Source of Benzyne.
Kampmeier JA and Hoffmeister E.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3787-3788 (1962)
Igor Cerna et al.
The Journal of organic chemistry, 75(7), 2302-2308 (2010-03-05)
Intramolecular C-H arylations were employed as a key step in the synthesis of hitherto unknown fused purine systems: 13-substituted purino[8,9-f]phenanthridines and 11-substituted 5,6-dihydropurino[8,9-a]isoquinolines. The purino[8,9-f]phenanthridines were prepared in moderate yields by double C-H arylations of 9-phenylpurines with 1,2-diiodobenzene or, more