Documentos Principais
I7004
Sigma-Aldrich
2-Iodoaniline
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
219.02
Beilstein:
2204899
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)