124036
1-Bromo-3-chlorobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, m-Bromochlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.576 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
densidade
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?