Key Documents
244902
Sigma-Aldrich
Methyldiphenylphosphine
99%
Sinônimo(s):
Diphenylphosphinomethane, Diphenyl-methylphosphine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PCH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.22
Beilstein:
743075
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
pb
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
chave InChI
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)