T151
(+)-Thalidomide
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
R-(+)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
ligand
thalidomide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
originador
Celgene
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1
chave InChI
UEJJHQNACJXSKW-SECBINFHSA-N
Informações sobre genes
human ... LITAF(9516) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.