Documentos Principais
SML2911
Sigma-Aldrich
dBRD9 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[[4-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxo-2,7-naphthyridin-4-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]methyl]methylamino]-N-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]acetamide Hydrochloride, Naphthiridinone degrader 6 Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H45N7O10 · xHCl
Peso molecular:
783.83 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
cell permeable, potent and selective BRD9-directed chemical degrader
dBRD9 is a cell permeable, potent and selective BRD9-directed chemical degrader that bridges the BRD9 bromodomain and the cereblon E3 ubiquitin ligase complex. dBRD9 exhibits a potent anti-proliferative activity in human AML lines.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brittany C Michel et al.
Nature cell biology, 20(12), 1410-1420 (2018-11-07)
Mammalian SWI/SNF chromatin remodelling complexes exist in three distinct, final-form assemblies: canonical BAF (cBAF), PBAF and a newly characterized non-canonical complex (ncBAF). However, their complex-specific targeting on chromatin, functions and roles in disease remain largely undefined. Here, we comprehensively mapped