SML1534
I-BRD9
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)-5-ethyl-4-oxo-7-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-2-carboximidamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(C2=C(SC(C(NC3CCS(CC3)(=O)=O)=N)=C2)C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=C1)=O
InChI
1S/C22H22F3N3O3S2/c1-2-28-12-17(13-4-3-5-14(10-13)22(23,24)25)19-16(21(28)29)11-18(32-19)20(26)27-15-6-8-33(30,31)9-7-15/h3-5,10-12,15H,2,6-9H2,1H3,(H2,26,27)
chave InChI
WRUWGLUCNBMGPS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.