SML1184
OF-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-methyl-benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(C)=C(S(NC(C(OC)=C2)=CC(N3C)=C2N(C)C3=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C17H18BrN3O4S/c1-10-7-11(18)5-6-16(10)26(23,24)19-12-8-13-14(9-15(12)25-4)21(3)17(22)20(13)2/h5-9,19H,1-4H3
chave InChI
YUNQZQREIHWDQT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.