SML2989
OSMI-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-Methyl 2-(2-(2-methoxyphenyl)-2-(2-oxo-1,2-dihydroquinoline-6-sulfonamido)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamido)acetate, OSMI 2, OSMI2
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -175.0 to -135.0°, c = 1.0 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(S(N[C@@H](C(N(CC3=CC=CS3)CC(OC)=O)=O)C4=C(C=CC=C4)OC)(=O)=O)=C2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3