G3923
Gly-Pro-Glu
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GPE, Glycyl-prolyl-glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H19N3O6/c13-6-9(16)15-5-1-2-8(15)11(19)14-7(12(20)21)3-4-10(17)18/h7-8H,1-6,13H2,(H,14,19)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
JJGBXTYGTKWGAT-YUMQZZPRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3