Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(NC1=CC=C(N(C)C(C(C)=C2)=O)C2=C1)(C3=C(OC)C=C(C#N)C=C3)=O
InChI
1S/C19H17N3O4S/c1-12-8-14-10-15(5-6-16(14)22(2)19(12)23)21-27(24,25)18-7-4-13(11-20)9-17(18)26-3/h4-10,21H,1-3H3
chave InChI
UEMQPCYDWCSVCU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.