SML1072
GSK-LSD1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GSK-LSD1 (trans-racemic) dihydrochloride, rel- N-[(1R,2S)-2-Phenylcyclopropyl]-4-Piperidinamine hydrochloride (1:2)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(N[C@@H]2C[C@H]2C3=CC=CC=C3)CCNCC1
InChI
1S/C14H20N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-14(13)16-12-6-8-15-9-7-12/h1-5,12-16H,6-10H2/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
BASFYRLYJAZPPL-UONOGXRCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.