Documentos Principais
SML2683
Sigma-Aldrich
dBET6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[8-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]octyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H45ClN8O7S
Número CAS:
Peso molecular:
841.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
ligand
thalidomide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1C)C)C(=N[C@H](c7[n]2c(nn7)C)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)COc4c5c(ccc4)C(=O)N(C5=O)C6CCC(=O)NC6=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C42H45ClN8O7S/c1-23-24(2)59-42-35(23)37(26-13-15-27(43)16-14-26)46-29(38-49-48-25(3)50(38)42)21-33(53)44-19-8-6-4-5-7-9-20-45-34(54)22-58-31-12-10-11-28-36(31)41(57)51(40(28)56)30-17-18-32(52)47-39(30)55/h10-16,29-30H,4-9,17-22H2,1-3H3,(H,44,53)(H,45,5
chave InChI
JGQPZPLJOBHHBK-UFXYQILXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
dBET6 is a highly cell penetrant, potent and selective BET (bromodomain and extra-terminal domain) degrader that induces rapid (<4hrs) degradation of BRD2, BRD3 and BRD4 and complete down-regulation of c-MYC protein and induction of apoptosis. dBET6 exhibits potent anti-cancer activities.
highly cell penetrant, potent and selective BETdegrader that induces rapid degradation of BRD2, BRD3 and BRD4
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Georg E Winter et al.
Molecular cell, 67(1), 5-18 (2017-07-05)
Processive elongation of RNA Polymerase II from a proximal promoter paused state is a rate-limiting event in human gene control. A small number of regulatory factors influence transcription elongation on a global scale. Prior research using small-molecule BET bromodomain inhibitors