921300
C5 Lenalidomide-pyrimidine-piperazine-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
5-(4-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)pyrimidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
(Powder or crystals or flakes or chunks)
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(C4=NC=C(N5CCN(CCOCCN)CC5)C=N4)=O)=CC=C31.Cl
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)