921432
(S,R,S)-AHPC-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-[(2S)-3,3-dimethyl-2-(2-{6-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]pyridin-3-yl}acetamido)butanoyl]-4-hydroxy-N-{[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Nível de qualidade
forma
solid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3