920894
(S,R,S)-VL285 Phenol-PEG2-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
(2R,4S)-N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((R)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VL285 phenol
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H]1C[C@H](O)CN1C([C@@H](C(C)C)N2CC(C=CC=C3)=C3C2=O)=O)NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4OCCOCCOCCN.Cl
InChI
1S/C35H45N5O7S.ClH/c1-22(2)31(40-19-26-6-4-5-7-28(26)34(40)43)35(44)39-20-27(41)17-29(39)33(42)37-18-25-9-8-24(32-23(3)38-21-48-32)16-30(25)47-15-14-46-13-12-45-11-10-36;/h4-9,16,21-22,27,29,31,41H,10-15,17-20,36H2,1-3H3,(H,37,42);1H/t27-,29+,31+;/m0./s1
chave InChI
RJXJVEJULBIZRR-YSQLAWOQSA-N
Aplicação
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)